Merck
520624
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
≥99.9%
Synonim(y):
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
About This Item
Wzór liniowy:
PtO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.08 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.9%
skład
Pt, 77-81%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Klucz InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for hydrogenation and hydrogenolysis of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)