Merck
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4S(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
mp
118-121 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)