Kluczowe dokumenty
510831
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Synonim(y):
P3OT
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn 22,000
average Mw 36,600
kolor
red
mp
198-211 °C
rozpuszczalność
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescencja
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
Opis ogólny
Zastosowanie
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Cechy i korzyści
Opakowanie
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Light-Emitting Polymers
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.