Merck
491837
Sigma-Aldrich
Benzamide-α-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzamide-(carbonyl-13C)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
125-128 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i7+1
Klucz InChI
KXDAEFPNCMNJSK-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)