Merck
491683
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonim(y):
Methyl-13C cyanide-15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
43.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]C#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,3+1
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-ZKDXJZICSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)