Kluczowe dokumenty
491675
Acetonitrile-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Methyl cyanide-13C2,15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313C15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?