Merck
489239
Sigma-Aldrich
Ethane-d1
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.05 (vs air)
ciśnienie pary
37.95 atm ( 21.1 °C)
czystość izotopowa
98 atom % D
temp. samozapłonu
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D
Klucz InChI
OTMSDBZUPAUEDD-MICDWDOJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-211.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-135.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)