Merck
487872
Sigma-Aldrich
Acetophenone-α,β-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Acetophenone-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CO13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5325 (lit.)
tw
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1+1,7+1
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-SPBYTNOZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)