Merck
486485
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
CuC15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Postać
solid
mp
454 °C (lit.)
gęstość
2.985 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Cu][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1,2+1;
Klucz InChI
DULSAGLWMRMKCQ-AWQJXPNKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen,Bone marrow
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)