Kluczowe dokumenty
216305
Copper(I) cyanide
99%
Synonim(y):
Cuprous cyanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder
mp
474 °C (lit.)
gęstość
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
Klucz InChI
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,spleen,Bone marrow
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?