Merck
274208
Sigma-Aldrich
Dichlorodiethylsilane
97%
Synonim(y):
Dietylodichlorokrzem, Dietylodichlorosilan
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2SiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.11
Beilstein:
605313
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
125-131 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC[Si](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
79.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26.1 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Peter Bieling et al.
The EMBO journal, 37(1), 102-121 (2017-11-17)
WASP-family proteins are known to promote assembly of branched actin networks by stimulating the filament-nucleating activity of the Arp2/3 complex. Here, we show that WASP-family proteins also function as polymerases that accelerate elongation of uncapped actin filaments. When clustered on
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation