Merck
673935
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
technical grade, 90%
Synonim(y):
Diphenylchlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2SiHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.75
Beilstein:
2937164
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
tw
143 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
Klucz InChI
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorodiphenylsilane is an organosilicon compound that can be used as a protecting group for alcohols and amines. It is also used as a reagent in cross-coupling reactions. In addition, it is used as a precursor in the synthesis of various silicon-containing compounds.
Zastosowanie
Chlorodiphenylsilane can be used as a reactant for the selective mono- and di-allylation and allenylation of chlorosilanes in the presence of indium/base to synthesize mono- or di-allylated or allenylation products. It also acts as a responsive coupling agent for functionalizing silica surfaces.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C