Merck
658618
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(13C15N)2
Masa cząsteczkowa:
121.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[15N]#[13C][Zn][13C]#[15N]
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;/i2*1+1,2+1;
Klucz InChI
VJHHEOJUJAQMPF-GVEGDPDFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)