Merck
486167
Sigma-Aldrich
Propionitrile-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Pentadeuteriopropionitrile
About This Item
Wzór liniowy:
C2D5CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
tw
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Klucz InChI
FVSKHRXBFJPNKK-ZBJDZAJPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)