Merck
481920
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO2C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
sulfone
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)14(12,13)6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Klucz InChI
GNVFCXUZQGCXPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline, also known as p-(trifluoromethylsulfonyl)aniline, is an aniline derivative.
Zastosowanie
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline may be used in the preparation of 1-azido-4(trifluoromethanesufonyl)benzene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic synthesis in soft wall-free microreactors: real-time monitoring of fluorogenic reactions.
Marchand G, et al.
Analytical Chemistry, 80(15), 6051-6055 (2008)