Merck
654558
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)aniline
97%
Synonim(y):
4-(2-Thienyl)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
74-78 °C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H9NS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H,11H2
Klucz InChI
WPNWHSQJRALLBJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)