Key Documents
47686
Fmoc-Hyp-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-L-4-hydroxyproline
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-193 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
Klucz InChI
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?