Kluczowe dokumenty
473235
N,N-Diethylhydroxylamine solution
85 wt. % in H2O
Synonim(y):
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Polecane produkty
stężenie
85 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419
bp
125-130 °C
mp
−25 °C
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?