Kluczowe dokumenty
47319
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m1/s1
Klucz InChI
JAUKCFULLJFBFN-RUZDIDTESA-N
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?