Key Documents
8.52165
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
≥98.5% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-D-arginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H40N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m1/s1
Klucz InChI
HNICLNKVURBTKV-MUUNZHRXSA-N
Opis ogólny
Standard building block of introduction of D-arginine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-13-1068
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3