Merck
467383
Sigma-Aldrich
Cystamine sulfate hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
S2(CH2CH2NH2)2·H2SO4·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.36 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
278 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
disulfide
ciąg SMILES
O.OS(O)(=O)=O.NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.H2O4S.H2O/c5-1-3-7-8-4-2-6;1-5(2,3)4;/h1-6H2;(H2,1,2,3,4);1H2
Klucz InChI
AARGHWGZRNMDIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cystamina ma właściwości chroniące przed promieniowaniem i może być stosowana do zapobiegania uszkodzeniom normalnych tkanek przez promieniowanie w radioterapii klinicznej.
Zastosowanie
Wodzian siarczanu cystaminy został wykorzystany do przyłączenia PPO (polifenolu) do nanocząstek złota podczas opracowywania biosensora do oznaczania siarczynów w próbkach białego i czerwonego wina. Może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie bis(5-aminotetrazolanu) cystaminy.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Crystal Structures of New Ammonium 5-Aminotetrazolates.
Lampl M, et al.
Crystals, 4(4), 439-=49-439-=49 (2014)
Elen Romão Sartori et al.
Talanta, 87, 235-242 (2011-11-22)
The modification of a glassy carbon electrode with multi-walled carbon nanotubes and gold nanoparticles within a poly(allylamine hydrochloride) film for the development of a biosensor is proposed. This approach provides an efficient method used to immobilize polyphenol oxidase (PPO) obtained
Ridthee Meesat et al.
Radiation research, 177(6), 813-826 (2012-04-06)
Cystamine, an organic disulfide (RSSR), is among the best of the known radiation-protective compounds and has been used to protect normal tissues in clinical radiation therapy. Recently, it has also proved to be beneficial in the treatment of disorders of