Kluczowe dokumenty
861677
DL-Cysteine
for peptide synthesis
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
DL-Cysteine, technical grade
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
225 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Klucz InChI
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.