Merck
914592
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
Synonim(y):
Fmoc-SS-NH2 HCl, Chroniony rozszczepialny łącznik, chlorowodorek (9H-fluoren-9-ylo)2-((2-aminoetylo)disulfanylo)etylo-karbaminianu metylu, chlorowodorek 2-((9-fluorenylometyloksykarbonyloamino)etylo)disulfanylo-(2-aminoetanu)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2O2S2
Masa cząsteczkowa:
410.98
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
135 °C (decomp.)
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Fmoc-Cystamine HCl jest cennym budulcem do przyłączania disulfidów. Posiada dwie końcowe aminowe grupy funkcyjne, jedną z grupą zabezpieczającą. Ten chroniony przez Fmoc rozszczepialny łącznik może być również stosowany w syntezie narzędzi biologii chemicznej do rozszczepiania w warunkach redukujących.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)