Kluczowe dokumenty
465836
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
gęstość
1.674 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(c(CBr)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
Klucz InChI
CHSQGVCRNVEWIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?