Merck
374482
Sigma-Aldrich
N-Benzylquininium chloride
95%
Synonim(y):
QUIBEC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.00
Beilstein:
5702637
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D −235°, c = 1.5 in H2O
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
[Cl-].COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N@+]3(C[C@@H]4C=C)Cc5ccccc5)c2c1
InChI
1S/C27H31N2O2.ClH/c1-3-20-18-29(17-19-7-5-4-6-8-19)14-12-21(20)15-26(29)27(30)23-11-13-28-25-10-9-22(31-2)16-24(23)25;/h3-11,13,16,20-21,26-27,30H,1,12,14-15,17-18H2,2H3;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,26-,27+,29+;/m0./s1
Klucz InChI
JYDIJFKNXHPWBJ-GOGFHWEMSA-M
Opis ogólny
Chlorek N-benzylochinium(lub Quibec) należy do klasy alkaloidów z rodziny cynamonowców. Jest stosowany jako katalizator w obecności zasad wodorotlenkowych w różnych reakcjach przeniesienia fazowego, epoksydowania, alkilowania i reakcji Michaela.
Zastosowanie
Chlorek N-benzylochinium może być stosowany jako katalizator przeniesienia fazowego:
  • W sulfenylacji różnych β-ketosulfotlenków.
  • Synteza chronionych N-karbamoilem β-nitroamin z α-amido sulfonów w asymetrycznej reakcji aza-Henry'ego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phase-Transfer-Catalyzed Asymmetric Aza-Henry Reaction Using N-Carbamoyl Imines Generated In Situ from ?-Amido Sulfones
Fini F, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(48), 7975-7978 (2005)