Merck
463442
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide
95%
Synonim(y):
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)CONHCH2C6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
209-214 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
chloro
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Klucz InChI
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-chloro-2-metoksy-N-[2-(4-sulfamoilofenylo)etylo]benzamid jest organicznym blokiem budulcowym. Został on opisany jako półprodukt w syntezie gliburydu. Opisano syntezę 5-chloro-2-metoksy-N-[2-(4-sulfamoilofenylo)etylo]benzamidu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlo Marchetti et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 63(4), 316-322 (2013-12-18)
The formation of the NLRP3 inflammasome in the heart during acute myocardial infarction amplifies the inflammatory response and mediates further damage. Glyburide has NLRP3 inhibitory activity in vitro but requires very high doses in vivo, associated with hypoglycemia. The aim
Reply to Letter Regarding Article," NLRP3 Inflammasome as a Therapeutic Target in Myocardial Infarction.
Takahashi M.
International Heart Journal, 55(4), 380-380 (2014)
Molecular regulation of cell fate in cerebral ischemia: role of the inflammasome and connected pathways
Trendelenburg G.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (2014)