Kluczowe dokumenty
G0325010
Glibenclamide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glibenclamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
209-214 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
Klucz InChI
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)