Merck
462799
Sigma-Aldrich
Potassium stannate trihydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium tin(IV) oxide
About This Item
Wzór liniowy:
K2SnO3·3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tin
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
140 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.197 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2K.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Klucz InChI
HTHDWDSBYOUAFF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Badanie interakcji między cząsteczkamiH2Oa powierzchnią ZTO-ZHS: W tym badaniu zbadano interakcję cząsteczek wody z powierzchniami trójwodzianu stannanu cynku i stannanu potasu, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ich właściwości chemicznych i potencjalnych zastosowań (EA Levkevich et al., 2020).
  • Elastyczny superkondensator półprzewodnikowy oparty na tlenku cyny / zredukowanym tlenku grafenu / nanocelulozie bakteryjnej: Omówiono zastosowanie trihydratu stannanu potasu w syntezie wysokowydajnych urządzeń do magazynowania energii, pokazując użyteczność tego materiału w zwiększaniu przewodności i stabilności (KK Liu et al., 2018).
  • Znacząco zwiększona wydajność usuwania barwnika z wydrążonych nanocząstek tlenku cyny poprzez powlekanie węglem w ciemnym środowisku i badanie jego mechanizmu: Badania te dotyczą wykorzystania trihydratu stannanu potasu do syntezy nanocząstek tlenku cyny, które znacznie poprawiają usuwanie barwników z wody (S Yang et al., 2014).
  • Wysokotemperaturowa wydajność wychwytywaniaCO2 i analiza kinetyczna nowego stananianu potasu: Bada zastosowanie trójwodzianu stannanu potasu w wysokotemperaturowym wychwytywaniuCO2, podkreślając jego potencjał w zakresie zwiększania wydajności technologii wychwytywania dwutlenku węgla (R Baird et al., 2023).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)