Merck
460826
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
Beilstein:
3590943
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]21/D −10°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Zastosowanie
Etylo(R)-(-)-2-hydroksy-4-fenylomaślan może być stosowany jako kluczowy półprodukt do syntezy różnych inhibitorów ACE, takich jak cilazapril, benazepril i enalapril.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantio-and regiospecific reduction of ethyl 4-phenyl-2, 4-dioxobutyrate with baker?s yeast: preparation of (R)-HPB ester
Fadnavis NW and Radhika KR
Tetrahedron Asymmetry, 15(21), 3443-3447 (2004)