Kluczowe dokumenty
460028
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −3.5°, c = 1 in chloroform
mp
108-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ether
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
IDQOCLIWDMZKBZ-SCSAIBSYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas(R)-(-)-2,2-dimetylo-5-okso-1,3-dioksolano-4-octowy może być stosowany jako materiał pośredni/początkowy w syntezie(R)-izoseryny, antagonisty receptora glukagonu, blepharismone i feromonu Blepharisma japonicum.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?