Key Documents
456624
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 500 cP (140 °C)(lit.)
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Polecane produkty
skład
maleic anhydride, ~0.5 wt. %
lepkość
500 cP(140 °C)(lit.)
liczba zmydlania
6 mg KOH/g
temp. przejścia
Tm (DSC) 107 °C (at peak)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
Klucz InChI
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?