Merck
455393
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
tw
157 °C (lit.)
gęstość
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(10)3-6(5)8(11,12)13/h1-3H
Klucz InChI
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert T Jacobs et al.
Future medicinal chemistry, 3(10), 1259-1278 (2011-08-24)
Human African trypanosomiasis, caused by the kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei, affects thousands of people across sub-Saharan Africa, and is fatal if left untreated. Treatment options for this disease, particularly stage 2 disease, which occurs after parasites have infected brain tissue