Merck
452440
Sigma-Aldrich
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
1,4-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4(OD)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Klucz InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)