Merck
448974
Sigma-Aldrich
p-Benzoquinone-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1,4-Benzoquinone-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
113-115 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)