Merck
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
Synonim(y):
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5072 (lit.)
tw
131 °C
mp
-23 °C
gęstość
1.115 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
Klucz InChI
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)