Key Documents
448575
(−)-Guaiol
97%
Synonim(y):
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-ene-3-methanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −28°, c = 4 in ethanol
mp
91-93 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
Klucz InChI
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)