Merck
22134
Sigma-Aldrich
(+)-β-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1S,2R,5S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Beilstein:
2244722
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502
bp
263-264 °C (lit.)
gęstość
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Klucz InChI
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
Opis ogólny
β-Cedrene is a tricyclic sesquiterpene obtained from Juniperus cedrus and Juniperus thurifera. It is the main constituent of cedarwood oil, which is used as a raw material for biofuel development.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of a highly effective intramolecular Pauson-Khand cyclisation for the formal total synthesis of (?)-α-and β-cedrene by preparation of cedrone
Crawford JJ, et al.
Tetrahedron, 62(49), 11360-11370 (2006)