Merck
447854
Sigma-Aldrich
Diethyl 5-(hydroxymethyl)isophthalate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C6H3-1,3-(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
82-85 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(CO)cc(c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O5/c1-3-17-12(15)10-5-9(8-14)6-11(7-10)13(16)18-4-2/h5-7,14H,3-4,8H2,1-2H3
Klucz InChI
AMRPMZYDTZVKTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefan Raddatz et al.
Nucleic acids research, 30(21), 4793-4802 (2002-11-01)
We report the synthesis of new phosphoramidite building blocks and their use for the modification of oligonucleotides with hydrazides. The reaction of these hydrazide oligonucleotides with active esters and aldehydes is demonstrated for solution conjugation and immobilization. Compared with the
Surface adsorption of polar end-functionalised polystyrenes.
Narrainen AP, et al.
Soft Matter, 2(11), 981-985 (2006)
Hydrophobic derivatives of 5-(hydroxymethyl) isophthalic acid that selectively induce apoptosis in leukemia cells but not in fibroblasts.
Galkin A, et al.
Drug Development Research, 69(4), 185-195 (2008)
Gustav Boije af Gennäs et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(13), 3969-3981 (2009-05-15)
Protein kinase C (PKC) is a widely studied molecular target for the treatment of cancer and other diseases. We have approached the issue of modifying PKC function by targeting the C1 domain in the regulatory region of the enzyme. Using