Kluczowe dokumenty
446572
2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
111-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-1-2-6(10)8(11)4(5)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Surfactant-free emulsion electrosynthesis via power ultrasound: electrocatalytic formation of carbon-carbon bonds.
Davies TJ, et al.
Green Chemistry, 4(6), 570-577 (2002)
Primary ion production from various gases in spontaneous desorption.
Park MA and Schweikert EA.
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 128(1), 107-113 (1993)
New C~ 2-Fragment for Ruthenium-Catalyzed Synthesis of Indoles.
Cho CS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 832-832 (2007)
Cyclodextrins as chiral stationary phases in capillary gas chromatography. Part IV: Heptakis (2, 3, 6-tri-O-pentyl)-?-cyclodextrin.
Konig WA, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 12(1), 35-39 (1989)
Synthesis of 2, 2-Dialkylcyclopropane Nitriles1.
Nelson ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3467-3469 (1957)