Merck
264474
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
Beilstein:
3649727
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
115-118 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Klucz InChI
QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics (F-PNA).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics.
Shibata N, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 1605-1611 (2001)