Merck
684155
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5F3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
121-125 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
Klucz InChI
YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)