Kluczowe dokumenty
445894
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~1,000
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46
bp
>250 °C
temp. przejścia
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
ciąg SMILES
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
156.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
445894-50G | 4061833598306 |
445894-10G | |
445894-250G | 4061833598290 |