Kluczowe dokumenty
8.14171
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
360 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lepkość kinematyczna
15 cSt(40 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
temp. przejścia
flash point 220 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Bezpieczeństwo, wysoka wydajność i wpływ stosunku N/P stałej baterii litowo-jonowej wykorzystującej elektrolity polimerowe na bazie PEGDME: W niniejszym badaniu przeanalizowano charakterystykę bezpieczeństwa i wydajności stałych akumulatorów litowo-jonowych wzmocnionych elektrolitami polimerowymi na bazie eteru dimetylowego glikolu polietylenowego (PEGDME), koncentrując się na wpływie stosunku N/P (Jeon et al., 2023).
Komentarz do analizy
Hydroxyl value: ≤ 2
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
489.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
254 °C