Kluczowe dokumenty
P3515
Poly(ethylene glycol)
average Mn 950-1,050
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
waxy solid
masa cząsteczkowa
average Mn 950-1,050
lepkość
17.4 cSt(210 °F)(lit.)
mp
39 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 800 mg/ml, 20 °C)
gęstość
1.0926 g/mL at 60 °C
1.0765 g/mL at 80 °C
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?