Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
186-188 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C17H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-17-19/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
GFLXBRUGMACJLQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?