Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168-170 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)