855642
N-Acetyl-L-glutamic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
(2S)-2-Acetamidopentanedioic acid, N-Acetylglutamic acid
About This Item
Polecane produkty
product name
N-Acetyl-L-glutamic acid, ReagentPlus®, 99%
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]22/D −15.6°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
194-196 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2