Kluczowe dokumenty
273910
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N,N-dimetylofenyloalanina, Kwas (2S)-2-(dimetyloamino)-3-fenylopropanowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +77°, c = 1.3 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
225-227 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
273910-1G | 4061826221723 |
273910-5G | 4061826151785 |