Key Documents
440582
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxane
97%
Synonim(y):
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
Klucz InChI
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?