Kluczowe dokumenty
438928
Calcium cyanamide
technical grade
Synonim(y):
Calcium carbimide, Cyanamide calcium derivative, Cyanamide calcium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
≥85% (perchloric acid titration)
Formularz
solid
skład
Ca, 45%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca]=NC#N
InChI
1S/CN2.Ca/c2-1-3;
Klucz InChI
QFSRQFUIHVTIDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?